ENAH3035D66A
Enamine
4,5-dibromo-3-methylthiophene-2-carbaldehyde
About This Item
Punto di fusione
124-125
Iupac Name
4,5-dibromo-3-methyl-2-thiophenecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H4Br2OS/c1-3-4(2-9)10-6(8)5(3)7/h2H,1H3
InChI
YMMPWYHKLLYDTN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2978049
Melting Point
124-125
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2978049
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)