Documenti fondamentali
ENAH3035D515
Enamine
5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.02
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C3BrN3S/c4-3-7-6-2(1-5)8-3
InChI
OIQMOCBYXIIUPS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2207304
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2207304
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)