Documenti fondamentali
ENAH3035D4AE
Enamine
1,4,9-trioxa-12-azadispiro[4.2.5^{8}.2^{5}]pentadecane
Scegli un formato
50 MG
CHF 362.20
100 MG
CHF 518.20
250 MG
CHF 719.70
500 MG
CHF 1’107.10
1 G
CHF 1’406.10
2.5 G
CHF 2’713.90
5 G
CHF 3’993.10
10 G
CHF 5’898.90
SKU del venditore: EN300-2010355-50MG
CHF 362.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 362.20
100 MG
CHF 518.20
250 MG
CHF 719.70
500 MG
CHF 1’107.10
1 G
CHF 1’406.10
2.5 G
CHF 2’713.90
5 G
CHF 3’993.10
10 G
CHF 5’898.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.28
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-2010355-50MG
CHF 362.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1,4,9-trioxa-12-azadispiro[4.2.5(8).2(5)]pentadecane
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-3-11(14-7-8-15-11)4-2-10(1)9-12-5-6-13-10/h12H,1-9H2
InChI
OVYZOMNGUHFTCV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010355
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010355
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)