Documenti fondamentali
ENAH3035D184
Enamine
ethyl 2-(aminomethyl)butanoate
Scegli un formato
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
2.5 G
CHF 1’914.40
5 G
CHF 2’811.40
10 G
CHF 4’149.10
SKU del venditore: EN300-637215-100MG
CHF 376.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
2.5 G
CHF 1’914.40
5 G
CHF 2’811.40
10 G
CHF 4’149.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-637215-100MG
CHF 376.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-(aminomethyl)butanoate
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-3-6(5-8)7(9)10-4-2/h6H,3-5,8H2,1-2H3
InChI
XDXLAPISJVHRKE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-637215
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-637215
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)