ENAH3035CBC2
Enamine
2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-carbonitrile
About This Item
Punto di fusione
222-223
Iupac Name
2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H4N2O2/c9-4-5-1-2-6-7(3-5)12-8(11)10-6/h1-3H,(H,10,11)
InChI
QHRWXMSWKMRKEK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176579
Melting Point
222-223
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176579
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)