Documenti fondamentali
ENAH2C558816
Enamine
tert-butyl 5-bromopentanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.14
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
tert-butyl 5-bromopentanoate
Inchi Code
1S/C9H17BrO2/c1-9(2,3)12-8(11)6-4-5-7-10/h4-7H2,1-3H3
InChI
UYDIIUHJHUZDME-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486861
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486861
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)