Documenti fondamentali
ENAH2C5585C1
Enamine
2-[ethyl(4-fluorophenyl)amino]ethanimidamide dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.16
Numero MDL:
Iupac Name
N2-ethyl-N2-(4-fluorophenyl)ethene-1,1,2-triamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14FN3.2ClH/c1-2-14(7-10(12)13)9-5-3-8(11)4-6-9;;/h3-7H,2,12-13H2,1H3;2*1H
InChI
DAMQSLPRXANWIJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489291
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489291
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)