Documenti fondamentali
ENAH2C5585A8
Enamine
rac-methyl (4aR,7aS)-octahydro-1H-cyclopenta[b]pyridine-4a-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.25
Numero MDL:
Iupac Name
methyl (4aS,7aR)-octahydro-4aH-cyclopenta[b]pyridine-4a-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO2/c1-13-9(12)10-5-2-4-8(10)11-7-3-6-10/h8,11H,2-7H2,1H3/t8-,10+/m1/s1
InChI
QEBLUEAHTWJGPB-SCZZXKLOSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488908
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488908
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)