ENAH2C5584F2
Enamine
lithium(1+) ion 5-(benzyloxy)pyridine-2-sulfinate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-6486702-100MG
CHF 468.80
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-6486702-100MG
CHF 468.80
Iupac Name
lithium 5-(benzyloxy)pyridine-2-sulfinate
Inchi Code
1S/C12H11NO3S.Li/c14-17(15)12-7-6-11(8-13-12)16-9-10-4-2-1-3-5-10;/h1-8H,9H2,(H,14,15);/q;+1/p-1
InChI
KOUOBVBIDNYUTB-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486702
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)