Documenti fondamentali
ENAH2C558111
Enamine
6-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.17
Numero MDL:
Iupac Name
6-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-13-7-3-9-8(10-4-7)2-6(5-12)11-9/h2-5,11H,1H3
InChI
UJFDNSLDSVOCIX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478493
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478493
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)