Documenti fondamentali
ENAH2C557F96
Enamine
[4-(propan-2-yl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl]methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.24
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(4-isopropyl-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H17NO/c1-7(2)8-3-9(4-8,5-10)11-6-8/h7H,3-6,10H2,1-2H3
InChI
NAXVQNOZZJQEAR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480725
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480725
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)