Documenti fondamentali
ENAH2C557F63
Enamine
tert-butyl N-[4-amino-4-(trifluoromethyl)cyclohexyl]carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.31
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl (4-amino-4-(trifluoromethyl)cyclohexyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H21F3N2O2/c1-10(2,3)19-9(18)17-8-4-6-11(16,7-5-8)12(13,14)15/h8H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,18)
InChI
YBROSIIZYMNZBT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479798
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479798
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)