ENAH2C557F0D
Enamine
methyl 4-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}methyl)piperidine-4-carboxylate hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-6478859-100MG
CHF 150.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-6478859-100MG
CHF 150.30
Iupac Name
methyl 4-(((tert-butoxycarbonyl)amino)methyl)piperidine-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H24N2O4.ClH/c1-12(2,3)19-11(17)15-9-13(10(16)18-4)5-7-14-8-6-13;/h14H,5-9H2,1-4H3,(H,15,17);1H
InChI
MHACLUMXRYAHJP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478859
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)