Documenti fondamentali
ENAH2C557CA6
Enamine
2-(3-cyanocyclohexyl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.21
Numero MDL:
Iupac Name
(3-cyanocyclohexyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H13NO2/c10-6-8-3-1-2-7(4-8)5-9(11)12/h7-8H,1-5H2,(H,11,12)
InChI
ZUHZXCWLAYQRPX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6472902
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6472902
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)