Documenti fondamentali
ENAH2C557C55
Enamine
methyl 2-amino-2-(4-tert-butylphenyl)acetate hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 199.70
250 MG
CHF 264.70
500 MG
CHF 455.80
1 G
CHF 592.30
2.5 G
CHF 1’117.50
5 G
CHF 1’631.00
10 G
CHF 2’396.70
SKU del venditore: EN300-6473627-100MG
CHF 199.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 199.70
250 MG
CHF 264.70
500 MG
CHF 455.80
1 G
CHF 592.30
2.5 G
CHF 1’117.50
5 G
CHF 1’631.00
10 G
CHF 2’396.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.76
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6473627-100MG
CHF 199.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
185-186
Iupac Name
methyl amino(4-tert-butylphenyl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO2.ClH/c1-13(2,3)10-7-5-9(6-8-10)11(14)12(15)16-4;/h5-8,11H,14H2,1-4H3;1H
InChI
FYHUABVEACULFO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473627
Melting Point
185-186
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473627
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)