Documenti fondamentali
ENAH2C557BF4
Enamine
5-bromo-N-methylpyrazine-2-carboxamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.04
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-N-methyl-2-pyrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H6BrN3O/c1-8-6(11)4-2-10-5(7)3-9-4/h2-3H,1H3,(H,8,11)
InChI
BXHHIPJCZWKLSU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6476998
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6476998
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)