Documenti fondamentali
ENAH2C557BE7
Enamine
tert-butyl 2-carbamothioyl-4,4-difluoropyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.31
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-carbamothioyl-4,4-difluoropyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H16F2N2O2S/c1-9(2,3)16-8(15)14-5-10(11,12)4-6(14)7(13)17/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,13,17)
InChI
XZAOXPVPLDOTEY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6476952
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6476952
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)