ENAH2C557BB1
Enamine
[3-(1,1-difluoroethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methanamine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(3-(1,1-difluoroethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H7F2N3O.ClH/c1-5(6,7)4-9-3(2-8)11-10-4;/h2,8H2,1H3;1H
InChI
MRFFEBABEKHKOZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473405
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473405
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)