Documenti fondamentali
ENAH2C557B17
Enamine
4-ethynyl-1-methylpiperidine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.66
Numero MDL:
Iupac Name
4-ethynyl-1-methylpiperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N.ClH/c1-3-8-4-6-9(2)7-5-8;/h1,8H,4-7H2,2H3;1H
InChI
VFFZTOCMQCEVBY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474660
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474660
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)