Documenti fondamentali
ENAH2C557AA4
Enamine
rac-(1R,6S,7R)-2-oxobicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.17
Numero MDL:
Iupac Name
(1R,6S,7R)-2-oxobicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10O3/c9-5-3-1-2-4-6(5)7(4)8(10)11/h4,6-7H,1-3H2,(H,10,11)/t4-,6-,7+/m0/s1
InChI
FGQMQAVNCATITO-JSKYLQRQSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478118
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478118