Documenti fondamentali
ENAH2C557A0E
Enamine
tert-butyl N-({4-amino-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl}methyl)carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.29
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((4-amino-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H20N2O3/c1-9(2,3)16-8(14)13-6-11-4-10(12,5-11)7-15-11/h4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI
OWPCUCUCFLFXJP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474965
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474965
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)