Documenti fondamentali
ENAH2C5577C3
Enamine
4-bromooxepane
Scegli un formato
50 MG
CHF 433.70
100 MG
CHF 622.20
250 MG
CHF 869.20
500 MG
CHF 1’341.10
1 G
CHF 1’707.70
2.5 G
CHF 3’302.80
5 G
CHF 4’865.40
SKU del venditore: EN300-6214454-50MG
CHF 433.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 433.70
100 MG
CHF 622.20
250 MG
CHF 869.20
500 MG
CHF 1’341.10
1 G
CHF 1’707.70
2.5 G
CHF 3’302.80
5 G
CHF 4’865.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.06
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6214454-50MG
CHF 433.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromooxepane
Inchi Code
1S/C6H11BrO/c7-6-2-1-4-8-5-3-6/h6H,1-5H2
InChI
OQXUHHBEGCYJID-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6214454
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6214454
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)