ENAH2C55776A
Enamine
1-benzylcyclopropane-1-sulfonamide
About This Item
Iupac Name
1-benzylcyclopropane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C10H13NO2S/c11-14(12,13)10(6-7-10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H2,11,12,13)
InChI
NVRIOSDKORWDLE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5134640
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)