Documenti fondamentali
ENAH2C5575F0
Enamine
3-chloro-5-methylthiophene-2-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
10 G
CHF 5’213.80
SKU del venditore: EN300-2975469-100MG
CHF 461.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
10 G
CHF 5’213.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.62
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-2975469-100MG
CHF 461.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chloro-5-methyl-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5ClO2S/c1-3-2-4(7)5(10-3)6(8)9/h2H,1H3,(H,8,9)
InChI
BVJIMVUEBVROJS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2975469
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2975469
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)