Documenti fondamentali
ENAH2C557571
Enamine
2-methoxy-hexahydro-1H-pyrrolizine-7a-carboxylic acid hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 423.30
100 MG
CHF 609.20
250 MG
CHF 849.70
500 MG
CHF 1’315.10
1 G
CHF 1’672.60
2.5 G
CHF 3’233.90
5 G
CHF 4’764.00
10 G
CHF 7’041.60
SKU del venditore: EN300-2394701-50MG
CHF 423.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 423.30
100 MG
CHF 609.20
250 MG
CHF 849.70
500 MG
CHF 1’315.10
1 G
CHF 1’672.60
2.5 G
CHF 3’233.90
5 G
CHF 4’764.00
10 G
CHF 7’041.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.68
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-2394701-50MG
CHF 423.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methoxytetrahydro-1H-pyrrolizine-7a(5H)-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO3.ClH/c1-13-7-5-9(8(11)12)3-2-4-10(9)6-7;/h7H,2-6H2,1H3,(H,11,12);1H
InChI
PUCXFGZBEJXSST-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2394701
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2394701
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)