Documenti fondamentali
ENAH2C557378
Enamine
5-oxopiperazine-2-carboxamide hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 444.10
250 MG
CHF 613.10
500 MG
CHF 940.70
1 G
CHF 1’194.20
2.5 G
CHF 2’296.60
5 G
CHF 3’376.90
SKU del venditore: EN300-2009745-100MG
CHF 444.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 444.10
250 MG
CHF 613.10
500 MG
CHF 940.70
1 G
CHF 1’194.20
2.5 G
CHF 2’296.60
5 G
CHF 3’376.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.61
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-2009745-100MG
CHF 444.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-oxopiperazine-2-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N3O2.ClH/c6-5(10)3-1-8-4(9)2-7-3;/h3,7H,1-2H2,(H2,6,10)(H,8,9);1H
InChI
HJCFGMHCXVLKGY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009745
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009745
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)