Documenti fondamentali
ENAH2C5572E3
Enamine
3-phenylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.26
Numero MDL:
Punto di fusione
102-103
Iupac Name
3-phenylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H14O2/c15-14(16)13-11-7-6-10(8-11)12(13)9-4-2-1-3-5-9/h1-7,10-13H,8H2,(H,15,16)
InChI
PWQBPEKAJJSVFH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720665
Melting Point
102-103
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720665
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)