Documenti fondamentali
ENAH2C5571A3
Enamine
(2Z)-3-(1H-imidazol-2-yl)prop-2-enoic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.59
Numero MDL:
Punto di fusione
182-185
Iupac Name
(Z)-3-(1H-imidazol-2-yl)acrylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6N2O2.ClH/c9-6(10)2-1-5-7-3-4-8-5;/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10);1H/b2-1-;
InChI
ZKYURINWZYDTFA-ODZAUARKSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725748
Melting Point
182-185
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725748