Documenti fondamentali
ENAH2C55717D
Enamine
1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.71
Numero MDL:
Iupac Name
1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H13ClO4S/c9-14(10,11)7-1-3-8(4-2-7)12-5-6-13-8/h7H,1-6H2
InChI
UJVGMYFOZBPBCH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725120
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725120
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)