Documenti fondamentali
ENAH2C55692D
Enamine
2-(3-hydroxycyclopentyl)acetic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 345.30
250 MG
CHF 472.70
500 MG
CHF 719.70
1 G
CHF 909.50
2.5 G
CHF 1’307.30
5 G
CHF 1’969.00
10 G
CHF 3’293.70
SKU del venditore: EN300-1601163-100MG
CHF 345.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 345.30
250 MG
CHF 472.70
500 MG
CHF 719.70
1 G
CHF 909.50
2.5 G
CHF 1’307.30
5 G
CHF 1’969.00
10 G
CHF 3’293.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.17
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1601163-100MG
CHF 345.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-hydroxycyclopentyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H12O3/c8-6-2-1-5(3-6)4-7(9)10/h5-6,8H,1-4H2,(H,9,10)
InChI
IKGUMJUGKJCELW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1601163
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1601163
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)