ENAH2C55690E
Enamine
methyl 2,2-dimethyl-3-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 2,2-dimethyl-3-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H14O3/c1-13(2)10(12(15)16-3)8-6-4-5-7-9(8)11(13)14/h4-7,10H,1-3H3
InChI
RPMBVQRHROMPEA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267418
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267418
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)