Documenti fondamentali
ENAH2C5568B2
Enamine
2-chloro-5-methylcyclohex-1-ene-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.63
Numero MDL:
Punto di fusione
101-102
Iupac Name
2-chloro-5-methyl-1-cyclohexene-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H11ClO2/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,11)
InChI
XXIXGILTWJTYND-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1241634
Melting Point
101-102
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1241634
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)