Documenti fondamentali
ENAH2C5567E6
Enamine
4-{2-[1-(4-bromophenyl)ethylidene]hydrazin-1-yl}benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.18
Numero MDL:
Iupac Name
4-{(2E)-2-[1-(4-bromophenyl)ethylidene]hydrazino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H13BrN2O2/c1-10(11-2-6-13(16)7-3-11)17-18-14-8-4-12(5-9-14)15(19)20/h2-9,17-18H,1H2,(H,19,20)
InChI
NYHPBMAKXVBQPF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1191109
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1191109
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)