Documenti fondamentali
ENAH2C5567D6
Enamine
4-(2-fluoro-1-hydroxyethyl)benzoic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
SKU del venditore: EN300-1166856-100MG
CHF 461.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.17
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1166856-100MG
CHF 461.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(2-fluoro-1-hydroxyethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c10-5-8(11)6-1-3-7(4-2-6)9(12)13/h1-4,8,11H,5H2,(H,12,13)
InChI
ZNCOBEHDFMTEAQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1166856
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1166856
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)