ENAH2C556785
Enamine
(2-benzylcyclopropyl)methanesulfonamide
About This Item
Iupac Name
(2-benzylcyclopropyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H15NO2S/c12-15(13,14)8-11-7-10(11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6-8H2,(H2,12,13,14)
InChI
AIZIOPPWEPEQEX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695862
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695862
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)