Documenti fondamentali
ENAH2C55675D
Enamine
tert-butyl 5-oxo-3a-phenyl-octahydrocyclopenta[c]pyrrole-2-carboxylate
Scegli un formato
50 MG
CHF 436.30
100 MG
CHF 627.40
250 MG
CHF 877.00
500 MG
CHF 1’355.40
1 G
CHF 1’724.60
2.5 G
CHF 3’337.90
5 G
CHF 4’917.40
SKU del venditore: EN300-1608948-50MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 436.30
100 MG
CHF 627.40
250 MG
CHF 877.00
500 MG
CHF 1’355.40
1 G
CHF 1’724.60
2.5 G
CHF 3’337.90
5 G
CHF 4’917.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.39
SKU del venditore: EN300-1608948-50MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (3aS,6aR)-5-oxo-3a-phenylhexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2(1H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C18H23NO3/c1-17(2,3)22-16(21)19-11-14-9-15(20)10-18(14,12-19)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3/t14-,18+/m0/s1
InChI
YDOKWFUYTZKEKK-KBXCAEBGSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608948
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608948
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)