Documenti fondamentali
ENAH2C55606D
Enamine
1-bromo-3-cyclohexylbenzene
Scegli un formato
100 MG
CHF 406.40
250 MG
CHF 562.40
500 MG
CHF 857.50
1 G
CHF 1’087.60
2.5 G
CHF 2’088.60
5 G
CHF 3’068.80
SKU del venditore: EN300-175840-100MG
CHF 406.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 406.40
250 MG
CHF 562.40
500 MG
CHF 857.50
1 G
CHF 1’087.60
2.5 G
CHF 2’088.60
5 G
CHF 3’068.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.16
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-175840-100MG
CHF 406.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-bromo-3-cyclohexylbenzene
Inchi Code
1S/C12H15Br/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h4,7-10H,1-3,5-6H2
InChI
KTNLLCDOFZYDDH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175840
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175840
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)