Documenti fondamentali
ENAH2C556014
Enamine
2,4-dichlorothiophene-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.04
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2,4-dichlorothiophene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H2Cl2O2S/c6-2-1-10-4(7)3(2)5(8)9/h1H,(H,8,9)
InChI
XTOUOEZOPXVPSF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154030
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154030
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)