ENAH2C555D92
Enamine
methyl 2-(3-oxocyclohexyl)acetate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-194778-100MG
CHF 152.90
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-194778-100MG
CHF 152.90
Iupac Name
methyl (3-oxocyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-12-9(11)6-7-3-2-4-8(10)5-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI
XLWYQNLUACCYOT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194778
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)