Documenti fondamentali
ENAH11E41453
Enamine
2-fluoropyridine-4-carbothioamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.18
Numero MDL:
Iupac Name
2-fluoropyridine-4-carbothioamide
Inchi Code
1S/C6H5FN2S/c7-5-3-4(6(8)10)1-2-9-5/h1-3H,(H2,8,10)
InChI
BAUJNPZDIICNQI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008154
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008154
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)