ENAH11E38DF4
Enamine
1-chloro-4-(2-methylbut-3-yn-2-yl)benzene
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-1986858-100MG
CHF 480.50
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-1986858-100MG
CHF 480.50
Iupac Name
1-chloro-4-(2-methylbut-3-yn-2-yl)benzene
Inchi Code
1S/C11H11Cl/c1-4-11(2,3)9-5-7-10(12)8-6-9/h1,5-8H,2-3H3
InChI
UWLDSHXJQVESRR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1986858
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)