Documenti fondamentali
ENAH11E293B3
Enamine
2,2-difluoro-4-methylpentan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.16
Numero MDL:
Iupac Name
2,2-difluoro-4-methylpentan-1-ol
Inchi Code
1S/C6H12F2O/c1-5(2)3-6(7,8)4-9/h5,9H,3-4H2,1-2H3
InChI
BLFNKDNATVQHLQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1949046