Documenti fondamentali
ENAH11E23F36
Enamine
3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanenitrile
Scegli un formato
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
SKU del venditore: EN300-1936502-100MG
CHF 380.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.17
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1936502-100MG
CHF 380.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanenitrile
Inchi Code
1S/C10H8F3NO/c11-10(12,13)15-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-14/h3-6H,1-2H2
InChI
LPDNQMYHVZMPJT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1936502
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1936502
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)