Documenti fondamentali
ENAH11E21CD8
Enamine
1-[4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-amine
Scegli un formato
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
2.5 G
CHF 2’192.60
5 G
CHF 3’222.20
10 G
CHF 4’758.80
SKU del venditore: EN300-1930217-100MG
CHF 423.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
2.5 G
CHF 2’192.60
5 G
CHF 3’222.20
10 G
CHF 4’758.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.63
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1930217-100MG
CHF 423.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C9H9ClF3N/c1-5(14)7-3-2-6(10)4-8(7)9(11,12)13/h2-5H,14H2,1H3
InChI
VRJFJMHXALWFOQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1930217
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1930217
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)