Documenti fondamentali
ENAH11E21A4B
Enamine
1-isocyanato-2-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
Scegli un formato
100 MG
CHF 468.80
250 MG
CHF 648.20
500 MG
CHF 995.30
1 G
CHF 1’264.40
2.5 G
CHF 2’434.40
SKU del venditore: EN300-1929560-100MG
CHF 468.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 468.80
250 MG
CHF 648.20
500 MG
CHF 995.30
1 G
CHF 1’264.40
2.5 G
CHF 2’434.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.15
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1929560-100MG
CHF 468.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-isocyanato-2-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H6F3NO/c1-6-4-7(9(10,11)12)2-3-8(6)13-5-14/h2-4H,1H3
InChI
AJVYETTUPCFOKH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1929560
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1929560
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)