Documenti fondamentali
ENAH11E0CD80
Enamine
tert-butyl 3-[(1-aminocyclopropyl)methyl]azetidine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.32
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
tert-butyl 3-((1-aminocyclopropyl)methyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-7-9(8-14)6-12(13)4-5-12/h9H,4-8,13H2,1-3H3
InChI
IYOMVHYPNYHGPZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1879623
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1879623