Documenti fondamentali
ENAH11E08387
Enamine
(1R)-1-(isoquinolin-5-yl)ethan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.23
Numero MDL:
Iupac Name
(1R)-1-(5-isoquinolinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C11H12N2/c1-8(12)10-4-2-3-9-7-13-6-5-11(9)10/h2-8H,12H2,1H3/t8-/m1/s1
InChI
QPDOKFBCSKHSEX-MRVPVSSYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1867420
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1867420
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)