Documenti fondamentali
ENAH11E07C52
Enamine
1-phenylcyclopentane-1-carbothioamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.32
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-phenylcyclopentanecarbothioamide
Inchi Code
1S/C12H15NS/c13-11(14)12(8-4-5-9-12)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H2,13,14)
InChI
ZJLSUXYHTBCOKG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1865579
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1865579
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)