Documenti fondamentali
ENAH11E03473
Enamine
1-(6-methoxypyridin-3-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Scegli un formato
50 MG
CHF 399.90
100 MG
CHF 572.80
250 MG
CHF 797.70
500 MG
CHF 1’231.90
1 G
CHF 1’566.00
2.5 G
CHF 3’025.90
5 G
CHF 4’454.60
10 G
CHF 6’585.30
SKU del venditore: EN300-1850707-50MG
CHF 399.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 399.90
100 MG
CHF 572.80
250 MG
CHF 797.70
500 MG
CHF 1’231.90
1 G
CHF 1’566.00
2.5 G
CHF 3’025.90
5 G
CHF 4’454.60
10 G
CHF 6’585.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1850707-50MG
CHF 399.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(6-methoxy-3-pyridinyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c1-15-9-4-3-8(7-12-9)11(10(13)14)5-2-6-11/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3,(H,13,14)
InChI
AOOATLNPAAEVSQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1850707
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1850707
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)