Documenti fondamentali
ENAH11E022FF
Enamine
1-(3,3-dimethylbutyl)cyclopropan-1-ol
Scegli un formato
50 MG
CHF 354.40
100 MG
CHF 505.20
250 MG
CHF 701.50
SKU del venditore: EN300-1846259-50MG
CHF 354.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 354.40
100 MG
CHF 505.20
250 MG
CHF 701.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1846259-50MG
CHF 354.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3,3-dimethylbutyl)cyclopropan-1-ol
Inchi Code
1S/C9H18O/c1-8(2,3)4-5-9(10)6-7-9/h10H,4-7H2,1-3H3
InChI
ZYOASTUMIGUMEY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1846259
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1846259
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)